Learn More
FATP4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FATP4 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16827793
|
Proteintech
11013-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16817793
|
Proteintech
11013-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of a family of fatty acid transport proteins, which are involved in translocation of long-chain fatty acids cross the plasma membrane. This protein is expressed at high levels on the apical side of mature enterocytes in the small intestine, and appears to be the principal fatty acid transporter in enterocytes. Clinical studies suggest this gene as a candidate gene for the insulin resistance syndrome. Mutations in this gene have been associated with ichthyosis prematurity syndrome.Spécification
FATP4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6P1M0 | |
10999 | |
FATP4 Fusion Protein Ag1490 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC27A4 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ACSVL4, FATP 4, FATP4, Fatty acid transport protein 4, SLC27A4 | |
SLC27A4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |