Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation FC Series avec compresseur d’air
Offrent une solution économique pour les applications de refroidissement. Les bains réfrigérants à recirculation Julabo™ série FC avec compresseur d’air se caractérisent par une conception compacte et s’installent sous une paillasse de laboratoire.
7340.00€ - 11100.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
Gamme de températures | 5 à 40°C |
Capacité de chauffage | 1,2 kW |
Réfrigérant | R134A |
Précision de la température | ±0,2°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Débit | Puissance de refroidissement | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Débit | Puissance de refroidissement | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10728481
|
Julabo™
9600063 |
8 L | 22 l/min | 0,1kW à -10°C, 0,3kW à 5°C, 0,37kW à 10°C, 0,5kW à 20°C (milieu éthanolique) | 230 V, 60 Hz, 10 A |
7890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10099190
|
Julabo™
9600060 |
8 L | 20 l/min | 0,21kW à -10°C, 0,4kW à 5°C, 0,47kW à 10°C, 0,6kW à 20°C (milieu éthanolique) | 230 V, 60 Hz, 7 A |
7340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11914828
|
Julabo™
9600126 |
8 à 11 L | 28 l/min | 0,15kW à -10°C, 0,55kW à 5°C, 0,75kW à 10°C, 1,1kW à 20°C (milieu éthanolique) | 230 V/50 Hz |
9985.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10100831
|
Julabo™
9600123 |
8 à 11 L | 22 l/min | 0,26 kW à -10°C, 0,65 kW à 5°C, 0,85 kW à 10°C, 1,2 kW à 20°C (milieu éthanolique) | 230 V/50 Hz |
9335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10578551
|
Julabo™
9600163 |
11 L | 22 l/min | 0,36kW à -10°C, 0,9kW à 5°C, 1,15kW à 10°C, 1,55kW à 20°C (milieu éthanolique) | 230 V, 60 Hz, 14 A |
10425.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11930308
|
Julabo™
9600166 |
11 L | 28 l/min | 0,25kW à -10°C, 0,8kW à 5°C, 1,05kW à 10°C, 1,45kW à 20°C (milieu éthanolique) | 230 V, 60 Hz, 15 A |
11100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Rapport réglable pour les températures d’alimentation / retour
- Système de remplissage facile situé à l’avant
- Activation de la pompe pour le remplissage
- MULTI-AFFICHAGE lumineux (LED)
- Fonctions d’avertissement de températures supérieure et inférieure avec signal sonore
- Protections intégrées contre le gel et le fonctionnement à sec
- Fonctionnement rapide et facile grâce à un clavier sans soudure et étanche aux éclaboussures
- Indication du niveau de liquide sur l’avant
- Test automatique, surveillance de capteur réciproque, moteur de la pompe et protection antisurcharge du compresseur
- Arrêt complet avec signal sonore en cas d’alarme
- Grille de ventilation amovible pour le retrait simplifié de la poussière
- Fonction de compensation automatique de la température pour la correction aisée des variations de température
- Interface RS232 pour la communication en ligne (fonction LIMS)
- Stabilité à haute température
- Élément chauffant intégré d’une capacité de 1,2 kW
- Indicateur de pression de 0 à 1,6 bar
Spécification
CE | |
1,2 kW | |
±0,2°C | |
49 cm |
5 à 40°C | |
R134A | |
±0,2°C |