Learn More
FCER1A Armenian Hamster, FITC, Clone: 42795, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB91-F-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15992628
  • 76.10€ / 25µg
Expédition estimée: 11-08-2022
Spécification
FCER1A
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCER1A
Protein A/G Purified
RUO
2205
Flow Cytometry
42795
FITC
NP_001992
Armenian Hamster
25 μg