Learn More
Solution indicatrice de Fehling n°2, Reagecon
Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
Marque:  Reagecon FS0102
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Code produit. 11573192
  • 82.70€ / 1L
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
  • Titrant, titrant étalon, solution étalon, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
  • Pour les titrations manuelles, le titrant indicateur ou la couleur de changement d’analyte et ce changement de couleur sont de loin la méthode la plus importante pour la détection de point final.
  • Cette solution indicatrice de haute qualité facilite la détection en point final de manière claire et sans ambiguïté et est indispensable pour une titrimétrie manuelle précise.
Spécification
Spécification
Flacon en PEHD GL45
1 L
Liquide
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • FEHLINGS SOLUTION No.2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide