missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FEM1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène FEM1B
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16847823
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
11030-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16837823
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
11030-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Fas and tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1) are two prototype members in the death receptor family. A novel protein that associates with the intracellular domains of Fas and TNFR1 was recently identified and designated F1Aalpha and FEM1-b. F1Aalpha/FEM1-b is the homologue of C. elegans sex determining protein FEM-1. FEM-1/F1Aalpha is cleaved by CED-3 and caspase. FEM-1/F1Aalpha associates with CED-4 and its mammalian homologue Apaf-1. Overexpression of F1Aalpha induces apoptosis. F1Aalpha is therefore a novel member of the death receptor associated protein that mediates apoptosis. F1Aalpha is expressed in a variety of human and mouse tissues.
Spécification

Spécification

FEM1B
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P0C6P7, Q9UK73, Q9Z2G0
10116, 14155, 315745
FEM1B Fusion Protein Ag1497
Primary
-20°C
FEM1B
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
F1A alpha, F1AA, fem 1 homolog b (C. elegans), FEM1 beta, FEM1B, FIAA, KIAA0396, Protein fem 1 homolog B
Fem1b
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications