missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FEM1C Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FEM1C |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16832504
|
Proteintech
14037-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16822504
|
Proteintech
14037-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody specifically recognizes the 69 kDa FEM1C protein.
Probable component of an E3 ubiquitin-protein ligase complex, in which it may act as a substrate recognition subunit.Spécification
FEM1C | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8CEF1, Q96JP0 | |
240263, 56929 | |
FEM1C Fusion Protein Ag5099 | |
Primary | |
-20°C | |
FEM1C |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EUROIMAGE686608, EUROIMAGE783647, fem 1 homolog c (C. elegans), FEM1 gamma, FEM1A, FEM1C, KIAA1785, Protein fem 1 homolog C | |
FEM1C | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |