Learn More
(+)-Fenchone, TRC
Code produit 30397450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30397450 5 g
30403189 25 g
30407935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30397450 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF2474205G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4695-62-9
Formule moléculaire C10 H16 O
Poids moléculaire (g/mol) 152.23
Synonyme Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-(+)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S)-, (+)-Fenchone, (1S)-Fenchone, (1S,4R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (S)-(+)-Fenchone, (S)-Fenchone, D(+)-Fenchone, D-Fenchone
Nom IUPAC (1R,4S)-2,2,4-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES C[C@]12CC[C@H](C1)C(C)(C)C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Fenchone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Poids de la formule 152.1201