Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Eco91I
Coupez aux sites G^GTNACC avec Thermo Scientific™ FastDigest™ Eco91I, qui fonctionne de manière optimale à 37°C, en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest.
Marque:  Thermo Scientific™ FD0394
52.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.53
Informations supplémentaires : Poids : 1.51950kg
Code produit. 10440280
  • 79.00€ / 200 réactions
En stock
Description
ADN Lambda digéré avec Eco91I, 0,7 % d’agarose, 13 sites de clivage
Les enzymes FastDigest sont une gamme complexe d’enzymes de restriction rapide, qui sont toutes 100 % actives dans les tampons de réaction universels FastDigest et FastDigest Green.
Le tampon universel permet des digestions rapides de l’ADN, simples, doubles ou multiples, en 5 à 15 minutes, sans qu’il y ait besoin de changer de tampon ou de recourir à des étapes ultérieures de purification de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, l’ADN ligase T4, la phosphatase alcaline et l’ADN polymérase T4 ont toutes une activité de 100 % avec le tampon FastDigest. Ainsi, les enzymes des applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange réactionnel FastDigest.
Pour une plus grande praticité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.
Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest empêchent les effets d’une activité Star.
Points clés
  • Activité de 100 % de toutes les enzymes FastDigest dans le tampon universel
  • Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
  • Digestion complète en 5 à 15 minutes
  • Chargement direct sur les gels
  • Pas d’activité Star
  • 176 enzymes FastDigest disponibles
Spécification
Spécification
• FastDigest Eco91I (200 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Eco91I
Oui
Non
Enzyme de restriction
FastDigest
65°C
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green
37°C
200 μL (200 Reactions)
Clonage traditionnel
5' protruding ends
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.