Learn More
Thermo Scientific™ Kit de synthèse d’ADNc premier brin RevertAid H Minus
Grâce à ce système de synthèse complet, effectuez une synthèse efficace de premier brin d’ADNc à partir de modèles d’ARN.
131.00€ - 506.00€
Spécification
Format | Kit |
---|---|
Vitesse de réaction | 60 min |
Technique | Transcription inverse |
Température de réaction optimale | 42 à 45°C |
Transcriptase inverse | RevertAid H Minus |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10180890
|
Thermo Scientific™
K1631 |
20 réactions |
131.00€
20 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10786031
|
Thermo Scientific™
K1632 |
100 réactions |
506.00€
100 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le kit de synthèse de l’ADNc premier brin RevertAid H Minus est un système complet favorisant la synthèse efficace de l’ADNc premier brin à partir de modèles d’ARN. Le kit comprend la transcriptase inverse RevertAid H Minus, qui présente une mutation ponctuelle éliminant complètement l’activité RNase H. Par conséquent, il ne dégrade pas l’ARN dans les hybrides ARN-ADN lors de la synthèse de l’ADNc premier brin.
Points clés
- Rendements élevés d’ADNc premier brin pleine longueur jusqu’à 13 kb
- Températures de réaction augmentées comprises entre 42 et 55°C
- Fourni avec l’inhibiteur recombinant d’ARNase RiboLock
- Kit complet : amorce oligo(dT)18 et amorces hexamères aléatoires incluses dans le kit
Spécification
Kit | |
Transcription inverse | |
RevertAid H Minus | |
Neige carbonique | |
ADNc premier brin | |
Transcription inverse | |
ARN |
60 min | |
42 à 45°C | |
Réduction | |
PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel | |
Composants séparés | |
Jusqu’à 13 kb |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.