Learn More
Sulfate d’ammonium ferrique R6, Pharmacopée européenne du, Fisher Chemical™
Catalog Number 12970414
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Les réactifs sont destinés à être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produites dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001 conforme aux BPF, conformément aux spécifications pertinentes, en utilisant des composants de qualité des réactifs et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certains étalons sont accrédités ISO 17025 et Guide ISO 43.
Concentration 10μg/mL
CAS 74738-17-3
Conditionnement Flacon
Quantité 100 mL
Notes de qualité de la pureté EU Ph Ref: 1037705
Formule moléculaire C11H6Cl2N2
Clé InChI FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N
Nom IUPAC 4-(2,3-dichlorophényl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 237.083
CID PubChem 91724
ChEBI CHEBI:34759
Noms d’analytes ou de composants Ferric ammonium sulphate solution R6
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ferric ammonium sulphate solution R6. European Pharmacopoeia Ref: 1037705 (RP 079)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.