Learn More
Ferrocène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509564
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
102-54-5
C10H10Fe
186.04
MFCD00001427
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
25199998
cyclopenta-1,3-diène ; fer
[Fe].c1cccc1.c1cccc1
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
102-54-5
C10H10Fe
186.04
MFCD00001427
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
25199998
cyclopenta-1,3-diène ; fer
[Fe].c1cccc1.c1cccc1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ferrocene
Point de fusion 173.0°C to 176.0°C
Couleur Marron-orange
Point d’ébullition 249.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 15,4064
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Point de sublimation 0100.0°C
Poids de la formule 186.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ferrocene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.