Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, certifié, États-Unis
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Marque: Gibco™ A3160401
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.04540kg
Description
Catégorie du sérum : Performance PlusOrigine : États-Unis
Niveau d’endotoxine : ≤ 5 UE/ml
Niveau d’hémoglobine : ≤ 10 mg/dl
Flacon de 50 ml sans aliquote
Le flacon de 50 ml Gibco™ One Shot™ est conçu pour éliminer le besoin d’aliquote ainsi que les risques de contamination et de variabilité associés à l’aliquote. Il améliore ainsi la constance de vos résultats.
Caractéristiques :
- Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
- Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
- S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
- Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
- 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Il se peut que certains produits soient indisponibles dans certaines régions en raison des réglementations sur l’importation. Contactez votre responsable de compte local pour connaître la disponibilité des produits dans votre pays.
Destiné à des fins de recherche ou de fabrication uniquement. Les protéines sériques et sanguines ne sont pas destinées à une administration directe chez l’homme ou l’animal.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Fœtal | |
États-Unis | |
One Shot | |
50 ml | |
Stériles | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets | |
Certifiés | |
Congelé |
Sérum de veau fœtal, certifié, format One Shot™, États-Unis | |
Bovins | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal | |
Standard (filtration stérile) | |
≤5 UE/ml | |
≤ 15 mg/dl | |
One Shot™ |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.