Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié One-Shot™, origine américaine
Présentation du nouveau flacon de Gibco™ One Shot™ SVF 50 ml sans aliquote. Conçu pour éliminer le besoin d’aliquote, ainsi que le risque de contamination et de variabilité qui en découlent. Et cela améliore vos chances pour des résultats cohérents.
67.25€ - 636.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Tous les laboratoires de culture cellulaire, les laboratoires de recherche sur les maladies (p. ex. sur le cancer) et les laboratoires fondamentaux de culture tissulaire
Formule Flacon : fabriqué en polyéthylène téréphtalate (PETE)
Type Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
Origine États-Unis
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15575309 Afficher les documents Gibco™
A3160501
50 ml 67.25€
50mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 36 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15585309 Afficher les documents Gibco™
A3160502
10 x 50 ml 636.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 37 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Si vous faites partie des plus de 80 % de chercheurs qui aliquotent le SVF dans des tubes coniques de 50 ml, votre vie est sur le point de s’améliorer. Le transfert de votre FBS vous enlève/prive de votre contrôle sur la façon dont vous utilisez votre temps, le risque de contamination et la constance des volumes. Il gaspille également des matériaux coûteux.
La nouvelle conception des flacons Gibco™ One Shot™ FBS 50 ml élimine le besoin d’aliquotage et la variabilité qui l’accompagne. Et cela améliore vos chances pour des résultats cohérents.
Caractéristiques du produit :
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler / décongeler sans fissure ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace pour le congélateur
  • Aucun problème d’étiquetage avec notre étiquette d’emballage facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
  • Génère 33 % de déchets en moins que les aliquotages provenant de flacons de 500 ml
Spécification
Spécification
Tous les laboratoires de culture cellulaire, les laboratoires de recherche sur les maladies (p. ex. sur le cancer) et les laboratoires fondamentaux de culture tissulaire
Flacon : fabriqué en polyéthylène téréphtalate (PETE)
Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
États-Unis