Learn More
Fetal Hemoglobin Monoclonal Antibody (HBF-1), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
429.00€ - 1404.00€
Spécification
Antigène | Fetal Hemoglobin, Fetal Hemoglobin (HbF) |
---|---|
Clone | HBF-1 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | FITC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10716293
|
Invitrogen
MHFH01 |
500 μL |
429.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10632024
|
Invitrogen
MHFH014 |
2 mL |
1404.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Commonly used, FITC conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility. This Fetal Hemoglobin monoclonal antibody specifically recognizes fetal hemoglobin found in fetal erythrocytes.
Fetal Hemoglobin Monoclonal antibody specifically detects Fetal Hemoglobin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
Fetal Hemoglobin, Fetal Hemoglobin (HbF) | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
Mouse | |
Human | |
P69891 | |
3047 | |
Human Fetal Hemoglobin (HbF) | |
Primary | |
4° C, store in dark | |
HBG1 |
HBF-1 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with <10% sucrose, BSA and 0.1% sodium azide | |
A-gamma globin; alpha-1 globin; gamma A hemoglobin; gamma globin; gamma-1-globin; Hb F Agamma; HBG1; HBGA; HBGR; HBG-T2; hemoglobin alpha 1; Hemoglobin gamma-1 chain; hemoglobin gamma-a chain; hemoglobin subunit gamma 1; hemoglobin subunit gamma-1; hemoglobin, gamma A; hemoglobin, gamma, regulator of; HSGGL1; PRO2979 | |
HBG1 | |
IgG1 | |
purified | |
Antibody |