Learn More
Sperian™ Appareils respiratoires jetables de qualité supérieure Honeywell™
Description
- Vanne d’expiration protégée pour une protection et un confort respiratoire améliorés
- Joint hypoallergénique doté de propriétés d’absorption
- Plaquette de nez préformée et colorée pour gagner du temps
- Grand volume intérieur pour communiquer et respirer facilement
- Sans latex, ni silicone ni PVC
- Protection et confort de l’utilisateur garantis pendant des périodes d’utilisation prolongée
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Type de produit | Demi-masque filtrant à usage unique |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| À utiliser avec (application) | Industries du textile, de la construction, du fer et de l'acier, etc. Protège contre les poussières, les brouillards et les vapeurs contenant du carbonate de calcium, de l’argile, du kaolin, de la cellulose, du coton, de la farine, des métaux ferreux, des |
| Sans latex | Oui |
| Matériau (écran facial) | Maille PES, mousse PU, film PU |
| Modèle | FFP1D |
| Matériau du couvre-nez | Fil galvanisé enveloppé de polypropylène |
| Quantité | 20/paquet |
| Avec dispositif d’étanchéité faciale | Oui |
| Afficher plus |