Learn More
New Source™ Masque de protection respiratoire FFP3 à usage unique
Masque de protection respiratoire FFP3 à usage unique pour se protéger contre l’inhalation de gouttelettes et de particules. Disponible avec ou sans valve .
Marque: New Source™ HY9330
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- Couches externes en PP
- Pliage à plat
- 16689272 avec soupape d’expiration pour plus de confort
- 16679272 sans soupape
- Compatible avec les lunettes de protection et réduit la buée grâce à sa forme profilée
- L’embout nasal réglable en mousse souple assure un ajustement personnalisé pour accroître le confort du porteur
- Le joint évite la couche ouverte sur les bords
Spécification
Approuvé CE, EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D | |
Pliage à plat | |
Coton anti-bactérien, tissu non tissé | |
Universal | |
FFP3 NR D | |
Oui |
Blanc | |
Oui | |
Masque respiratoire pour particules avec double bandeau | |
Non | |
Protection contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d’applications industrielles et d’autres environnements dangereux | |
Non stérile |