missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FGD5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FGD5 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830495
|
Proteintech
20910-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820495
|
Proteintech
20910-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FGD5 activates CDC42, a member of the Ras-like family of Rho- and Rac proteins, by exchanging bound GDP for free GTP. It mediates VEGF-induced CDC42 activation. It may regulate proangiogenic action of VEGF in vascular endothelial cells, including network formation, directional movement and proliferation and may play a role in regulating the actin cytoskeleton and cell shape.Spécification
FGD5 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6ZNL6, Q80UZ0 | |
152273, 232237, 362402 | |
FGD5 Fusion Protein Ag15037 | |
Primary | |
-20°C | |
FGD5 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FGD5, ZFYVE23 | |
Fgd5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |