missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGFBP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène FGFBP1
Concentration 0.4 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16803535
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25006-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16893525
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25006-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes a secreted fibroblast growth factor carrier protein. The encoded protein plays a critical role in cell proliferation, differentiation and migration by binding to fibroblast growth factors and potentiating their biological effects on target cells. The encoded protein may also play a role in tumor growth as an angiogenic switch molecule, and expression of this gene has been associated with several types of cancer including pancreatic and colorectal adenocarcinoma. A pseudogene of this gene is also located on the short arm of chromosome 4.
Spécification

Spécification

FGFBP1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q14512
9982
FGFBP1 Fusion Protein Ag6357
Primary
-20°C
FGFBP1
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
17 kDa HBGF binding protein, FGF binding protein 1, FGF BP, FGF BP1, FGFBP, FGFBP 1, FGFBP1, HBP17, Heparin-binding protein 17
FGFBP1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications