Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage en carton (en couleur)
Stockez différents flacons et tubes dans les boîtes de stockage hydrofuges en carton Thermo Scientific™, utilisables dans les congélateurs ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques.
Marque:  Thermo Scientific™ 1950879
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Code produit. 15380391
  • 54.50€ / 12 pièces
En stock
Description
Stockez différents flacons et tubes dans les boîtes de stockage hydrofuges en carton Thermo Scientific™, utilisables dans les congélateurs ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques. Disponibles en boîtes de 12. Faites votre choix parmi les coloris jaune, rose, rouge, bleu, vert ou multicolore. Grilles séparatrices vendues séparément.
  • Boîtes en carton robustes et imperméabilisées avec couvercles pour le stockage des échantillons
  • Disponible en 2 po (5 cm) de haut
Informations de commande :
Disponibles en boîtes de 12. Faites votre choix parmi les coloris jaune, rose, rouge, bleu, vert ou multicolore. Grilles séparatrices vendues séparément.
Spécification
Spécification
Boîte cryogénique en fibre de bois, hydrofuge (2 pouces)
Carton dur
Boîte de stockage de flacons cryogéniques
12/Paquet, 12/Carton
5 in
5 in
2 in
0,5 kg
Rose
Carré
Congélateur à ultra-basse température
12,7 x 12,7 x 5 cm
12,7 cm
12,7 cm
5 cm