Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F15-8 x 50cy
Culottez vos échantillons fractionnaires avec une FCR élevée grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8 x 50cy.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003663
2822.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21988" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 6.30000kg
Code produit. 10185704
  • 3460.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Culottez vos échantillons fractionnaires avec une FCR élevée grâce au rotor angulaire fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8 x 50cy.
Caractéristiques :
Rotor Fiberlite :
  • Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
  • Intégrité structurelle garantie grâce à leur conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort
  • Rotor garanti 15 ans
Informations de commande :
Les adaptateurs sont vendus séparément. Le kit de remplacement pour joint torique (021-085-077) est également disponible. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Flacons et tubes Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, XT, Multifuge™ X1, X3 et Thermo Scientific Nalgene™
Recommandé dans les cas suivants :
Pelletisation des cellules, des bactéries, des fractions subcellulaires et de petites quantités d’acides nucléiques et de virus
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse.
Spécification
Spécification
Rotor à angles fixes Fiberlite F15-8 x 50cy pour centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT
8 x 50 ml
14 500 tr/min
1381
30 mm
25°
Faible consommation d’énergie, moins de déchets
Rotor angulaire fixe
24,446 ×g
104 mm
121 mm
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 et SL 40F