Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F21-48 x 2
Gérez les protocoles de traitement de micro-volumes avec les rotors à angle fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2.
3535.00€
Spécification
Type | Rotor angulaire fixe |
---|---|
Capacité | 48 x 2 mL |
FCR max. | 25,055 ×g |
Vitesse max. | 15 200 tr/min |
Rayon (métrique) Min. | 5,1 cm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10707845
|
Thermo Scientific™
75003664 |
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge | 48 x 2 mL | 15 200 tr/min | 25,055 ×g |
3535.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Gérez les protocoles de traitement de microvolumes avec les rotors angulaires Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2.
Rotor Fiberlite :- Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
- Intégrité structurelle garantie grâce à leur conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort
- Produit garanti 15 ans
Informations de commande :
Les adaptateurs de tubes sont vendus séparément par jeux de 24 ; le kit de remplacement pour joint torique (021489021) est également disponible. Consultez votre interlocuteur commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatible avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, X3, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, X3, Megafuge 40, SL40 et Eppendorf™ 5810/5804, Sorvall Legend T+, Multifuge 3+, Sorvall Legend 23R, MR23i, flacons et tubes Thermo Scientific Nalgene™
Remarque :
†Les performances de centrifugation peuvent varier selon le modèle.
Spécification
Rotor angulaire fixe | |
25,055 ×g | |
5,1 cm | |
50 mm | |
45° |
48 x 2 mL | |
15 200 tr/min | |
455 | |
11 mm |