Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants pour gros volumes Fiberlite™ H3-LV
Réalisez le traitement de microplaques de grand volume grâce au rotor swing-out de grand volume Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV.
5400.00€
Spécification
Type | Rotor swing-out |
---|---|
Capacité | 28 plaques standard ou 8 plaques DeepWell |
FCR max. | 1,840 ×g |
Vitesse max. | 3 600 tr/min |
Angle | 90° |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10004124
|
Thermo Scientific™
75003665 |
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F et SL 40F | 28 plaques standard ou 8 plaques DeepWell | 3 600 tr/min | 1,840 ×g |
5400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Réalisez le traitement de microplaques de grand volume grâce au rotor à godets oscillants de grand volume Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV.
Rotors Fiberlite :- Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
- Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant l’intégrité structurelle des rotors.
- Les rotors sont couverts par une garantie de 15 ans et sont compatibles avec les flacons et tubes Thermo Scientific™ Nalgene™ pour offrir des solutions de centrifugation complètes.
Recommandé dans les domaines suivants :
Culottage des cellules et débris cellulaires, précipitation des protéines, purification des plasmides et prélèvement de fluides physiologiques à des fins de diagnostic
Remarque :
†Les performances de centrifugation peuvent varier selon le modèle.
Spécification
Rotor swing-out | |
1,840 ×g | |
90° |
28 plaques standard ou 8 plaques DeepWell | |
3 600 tr/min |