Learn More
Filaggrin (Keratinocyte Differentiation Marker) Mouse, Clone: FLG/1563, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène Filaggrin (Keratinocyte Differentiation Marker)
Clone FLG/1563
Concentration 200μg/mL
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15939997
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
2312-MSM3-P1
100 μg
485.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15929997
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
2312-MSM3-P0
20 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
Filaggrin (Keratinocyte Differentiation Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Filaggrin protein fragment (apprx. aa 998-1104)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
26-45kDa (Processed); 350kDa (Profilaggrin)
FLG/1563
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
2312
IgG2b κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cytoplasmic
U-251-MG cells or Skin