missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Crucible, 15 mL
Crucibles are marked with an individual number and allow a distinct sample.
Marque: ROBU VitraPOR™ 20154
Informations supplémentaires : Poids : 0.23460kg
Description
- Pour la filtration analytique en laboratoire
- Des adaptateurs en verre et des manchons en caoutchouc adaptés sont disponibles
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
15 ml | |
4 |