Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Crucible, 50 mL
Crucibles are marked with an individual number and allow a distinct sample.
194.00€ - 420.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Quantité | 10 / boîte |
Capacité (métrique) | 50 mL |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16813016
|
ROBU VitraPOR™
20501 |
1 |
194.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16853016
|
ROBU VitraPOR™
20505 |
5 |
420.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16843016
|
ROBU VitraPOR™
20504 |
4 |
228.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16803016
|
ROBU VitraPOR™
20500 |
0 |
194.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16833016
|
ROBU VitraPOR™
20503 |
3 |
194.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16863016
|
ROBU VitraPOR™
2050C |
Grossière |
194.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16873016
|
ROBU VitraPOR™
2050F |
Fine |
273.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For analytical filtration in laboratory
- Suitable glass adapters and rubber sleeves are available
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
10 / boîte | |
50 mL |