missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Crucible, 8 mL

Crucibles are marked with an individual number and allow a distinct sample.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 20080

Informations supplémentaires : Poids : 0.17950kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16802996

  • 130.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Pour la filtration analytique en laboratoire
  • Des adaptateurs en verre et des manchons en caoutchouc adaptés sont disponibles
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté 3.3
8 mL
0
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions