Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 10 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
61.10€ - 157.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 10/boîte |
Épaisseur (métrique) | 2,0 ± 0,2 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 10 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16872806
|
ROBU VitraPOR™
16103 |
3 |
61.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16842806
|
ROBU VitraPOR™
16100 |
0 |
61.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16882806
|
ROBU VitraPOR™
16104 |
4 |
69.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16802816
|
ROBU VitraPOR™
16109 |
00 |
61.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16862806
|
ROBU VitraPOR™
16102 |
2 |
61.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16852806
|
ROBU VitraPOR™
16101 |
1 |
61.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16892806
|
ROBU VitraPOR™
16105 |
5 |
157.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16812816
|
ROBU VitraPOR™
1610F |
Fine |
78.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
- The biplane version may be required in specific installation circumstances
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
10 mm |
Non stérile | |
2,0 ± 0,2 mm |