Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 25 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
68.20€ - 212.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 10/boîte |
Épaisseur (métrique) | 2,5 ± 0,2 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 25 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16872826
|
ROBU VitraPOR™
16253 |
3 |
68.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16842826
|
ROBU VitraPOR™
16250 |
0 |
68.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16862826
|
ROBU VitraPOR™
16252 |
2 |
68.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16802836
|
ROBU VitraPOR™
16259 |
00 |
68.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16852826
|
ROBU VitraPOR™
16251 |
1 |
68.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16892826
|
ROBU VitraPOR™
16255 |
5 |
212.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16812836
|
ROBU VitraPOR™
1625F |
Fine |
85.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
- The biplane version may be required in specific installation circumstances
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
25 mm |
Non stérile | |
2,5 ± 0,2 mm |