Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 50 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
Marque:  ROBU VitraPOR™ 16502
Informations supplémentaires : Poids : 0.12160kg
Code produit. 16802856
  • 122.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
  • La version biplan peut être requise dans des conditions d’installation spécif ques
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
10/boîte
3,8 ± 0,2 mm
Non stérile
2
50 mm