Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 50 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
122.00€ - 333.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 10/boîte |
Épaisseur (métrique) | 3,8 ± 0,2 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 50 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16822856
|
ROBU VitraPOR™
16504 |
4 |
136.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16802856
|
ROBU VitraPOR™
16502 |
2 |
122.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16842856
|
ROBU VitraPOR™
16509 |
00 |
122.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16812856
|
ROBU VitraPOR™
16503 |
3 |
122.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16882846
|
ROBU VitraPOR™
16500 |
0 |
122.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16892846
|
ROBU VitraPOR™
16501 |
1 |
122.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16832856
|
ROBU VitraPOR™
16505 |
5 |
333.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16852856
|
ROBU VitraPOR™
1650F |
Fine |
155.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
- The biplane version may be required in specific installation circumstances
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
50 mm |
Non stérile | |
3,8 ± 0,2 mm |