Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 80 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
207.00€ - 498.00€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 5,0 ± 0,2 mm
Diamètre (métrique) de la membrane 80 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
16862876
Afficher les documents Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
16804
4
247.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16832876
Afficher les documents Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
16801
11
207.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16842876
Afficher les documents Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
16802
2
207.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16822876
Afficher les documents Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
16800
0
207.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16852876
Afficher les documents Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
16803
3
207.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16882876
Afficher les documents Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
16809
00
207.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16872876
Afficher les documents Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
16805
5
498.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16892876
Afficher les documents Détails de la promotion
ROBU VitraPOR™
1680F
Fine
280.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
  • The biplane version may be required in specific installation circumstances
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
Non stérile
5,0 ± 0,2 mm
80 mm