Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 140 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
141.00€ - 203.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Épaisseur (métrique) | 10,0 ± 2,2 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 140 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16893106
|
ROBU VitraPOR™
51400 |
0 |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16803116
|
ROBU VitraPOR™
51401 |
1 |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16813116
|
ROBU VitraPOR™
51402 |
2 |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16823116
|
ROBU VitraPOR™
51403 |
3 |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16833116
|
ROBU VitraPOR™
51404 |
4 |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16843116
|
ROBU VitraPOR™
5140F |
Fine |
203.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
1 de chaque | |
140 mm |
Non stérile | |
10,0 ± 2,2 mm |