Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 190 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
284.00€ - 409.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Épaisseur (métrique) | 15,0 ± 3,5 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 190 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803136
|
ROBU VitraPOR™
51900 |
0 |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16813136
|
ROBU VitraPOR™
51901 |
1 |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16823136
|
ROBU VitraPOR™
51902 |
2 |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16833136
|
ROBU VitraPOR™
51903 |
3 |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16843136
|
ROBU VitraPOR™
51904 |
4 |
341.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16853136
|
ROBU VitraPOR™
5190F |
Fine |
409.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
1 de chaque | |
190 mm |
Non stérile | |
15,0 ± 3,5 mm |