Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 40 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
60.00€ - 257.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 10/boîte |
Épaisseur (métrique) | 4,5 ± 1,0 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 40 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12080422
|
ROBU VitraPOR™
15400 |
0 |
60.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12030432
|
ROBU VitraPOR™
15405 |
5 |
257.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12020432
|
ROBU VitraPOR™
15404 |
4 |
72.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12090422
|
ROBU VitraPOR™
15401 |
1 |
60.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12000432
|
ROBU VitraPOR™
15402 |
2 |
60.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16832776
|
ROBU VitraPOR™
1540F |
Fine |
87.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
40 mm |
Non stérile | |
4,5 ± 1,0 mm |