Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 5 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
Marque:  ROBU VitraPOR™ 1505F
Informations supplémentaires : Poids : 0.00480kg
Code produit. 16802766
  • 53.50€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
10/boîte
2,8 ± 0,7 mm
Non stérile
Fine
5 mm