Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 5 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
39.85€ - 132.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 10/boîte |
Épaisseur (métrique) | 2,8 ± 0,7 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 5 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16862756
|
ROBU VitraPOR™
15052 |
2 |
39.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16882756
|
ROBU VitraPOR™
15054 |
4 |
45.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16872756
|
ROBU VitraPOR™
15053 |
3 |
39.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16892756
|
ROBU VitraPOR™
15055 |
5 |
132.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16852756
|
ROBU VitraPOR™
15051 |
1 |
39.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16842756
|
ROBU VitraPOR™
15050 |
0 |
39.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16802766
|
ROBU VitraPOR™
1505F |
Fine |
53.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
5 mm |
Non stérile | |
2,8 ± 0,7 mm |