Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 65 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
92.50€ - 267.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 5/boîte |
Épaisseur (métrique) | 5,5 ± 1,3 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 65 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16832786
|
ROBU VitraPOR™
15659 |
00 |
92.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16802786
|
ROBU VitraPOR™
15652 |
2 |
92.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12074767
|
ROBU VitraPOR™
15650 |
0 |
92.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16812786
|
ROBU VitraPOR™
15653 |
3 |
92.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16892776
|
ROBU VitraPOR™
15651 |
1 |
92.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16822786
|
ROBU VitraPOR™
15655 |
5 |
267.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12074837
|
ROBU VitraPOR™
15654 |
4 |
114.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16842786
|
ROBU VitraPOR™
1565F |
Fine |
136.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
5/boîte | |
65 mm |
Non stérile | |
5,5 ± 1,3 mm |