Learn More
UVP Filtre d’émission pour chambre noire de 700 nm à 740 nm UVP
Marque:  UVP 38-0369-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 12843808
  • 1545.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-06-2024