Learn More
UVP Filtre d’émission pour chambre noire de 767 nm à 807 nm UVP
Marque:  UVP 38-0362-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 12853808
  • 945.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2024