Learn More
BRAND™ Filtres pour pipettes Transferpette™
Convient aux pipettes de 0,5 à 5 ml ou de 1 à 10 ml. Les filtres pour pipettes Transferpette™ sont disponibles en boîtes de 25.
13.75€ - 21.55€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pipettes Transferpettetrade;, Transferpettetrade; S |
---|---|
Quantité | 25/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10193383
|
BRAND™
704653 |
1 à 10 ml |
21.55€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10031313
|
BRAND™
704652 |
0,5 ml à 5 ml |
13.75€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Filtres à utiliser avec des dispositifs Transferpette™ et Transferpette™ S
- Convient aux pipettes de 0,5 à 5 ml ou de 1 à 10 ml
- 25/boîte
Spécification
Pipettes Transferpettetrade;, Transferpettetrade; S | |
25/boîte |