Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel with Standard Joint
Filter Funnel with fused filter disc.
86.10€ - 102.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 5 mL |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Quantité | 2/Bte |
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16853096
|
ROBU VitraPOR™
47011 |
1 | 35 mm |
86.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16893096
|
ROBU VitraPOR™
47020 |
0 | 39 mm |
97.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16803106
|
ROBU VitraPOR™
47021 |
1 | 39 mm |
97.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16863096
|
ROBU VitraPOR™
47012 |
2 | 35 mm |
86.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16823106
|
ROBU VitraPOR™
47023 |
3 | 39 mm |
97.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16813106
|
ROBU VitraPOR™
47022 |
2 | 39 mm |
97.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16843096
|
ROBU VitraPOR™
47010 |
0 | 35 mm |
87.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16833106
|
ROBU VitraPOR™
47024 |
4 | 39 mm |
102.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16873096
|
ROBU VitraPOR™
47013 |
3 | 35 mm |
86.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16883096
|
ROBU VitraPOR™
47014 |
4 | 35 mm |
90.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- With fused filter disc
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
5 mL | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
2/Bte |