Learn More
Lenz Laborglasintrumente Entonnoirs de filtration
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 07195470
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Entonnoirs à filtre
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
1 L | |
320 mm | |
120 mm |
Verre borosilicaté 3.3 | |
120 mm | |
4 |