Learn More
Lenz Laborglasintrumente Entonnoirs de filtration
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 07195228
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Entonnoirs à filtre
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
50 ml | |
30 mm | |
2 |
Verre borosilicaté 3.3 | |
35 mm |