Learn More
Lenz Laborglasintrumente Entonnoirs de filtration
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07195370
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10325741
  • 235.32€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
  • Entonnoirs à filtre
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
1 L
320 mm
120 mm
Verre borosilicaté 3.3
120 mm
3