Learn More
Gilson™ Filtre pour pointes P5000 et P10 ml
Fabriqué par Gilson™. Le filtre Gilson™ pour pointes P5000 et P10mL offre une réelle valeur ajoutée et garantit la fiabilité et la précision.
Marque: Gilson™ F161241
33.63 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.04680kg
Description
- Pour une utilisation avec P5000 et P10 mL Pipetman™ Classic™
- Filtre de rechange
Spécification
Filtre de rechange | |
À filtre | |
Autoclavable | |
Oui | |
Polypropylène |
100 à 1000 µl | |
Stérile | |
Gilson™ Pipetman™ C1200, Gilson™ Pipetman™ U1000, Gilson™ Pipetman™ F250 à F1000, Gilson™ Pipetman™ P1000N, Gilson™ Pipetman™ P1000 | |
Diamond™ Sterlipack™ |