Learn More
Macherey Nagel Filter Papers, MN 918 1/4, Folded
Medium fast, smooth, folded filter papers.
Marque: Macherey Nagel 561050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Smooth
- Medium fast filtration speed
- Suitable for the filtration of fruit juices, wines, and spirits
Spécification
120 g/m2 | |
Folded | |
MN 918 1/4 | |
0.34 mm |
Smooth | |
9 sec. | |
100/Pk. | |
50 cm |