Learn More
Greiner Bio-One Pointes à filtre pour pipettes Gilson™ Pipetman
Empêche la contamination avec des liquides et des aérosols lors du processus de pipetage.
Marque: Greiner Bio-One 771288
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.33000kg
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Non cytotoxique
- Empêche l’aspiration des particules à l’intérieur de la pipette
- Réduit le risque de contamination croisée involontaire
- Fonctionne avec ADN, ARN et ra
Spécification
10 mu;l | |
Stérile | |
Irradiation | |
Gilsontrade; Pipetmantrade; P2, Gilsontrade; Pipetmantrade; P10 | |
PP (polypropylène) |
À filtre | |
Translucide | |
MicroPoint | |
Non |