Learn More
VITLAB™ Filtering Rack
Description
- With base and adjustable height
- Made from polypropylene and stainless steel
- Diameter of 12.7mm and length of 595mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Filtering Rack |
| Capacité | Funnels (2 to 4) |
| Matériau | Polypropylene, Stainless Steel |
| Positions | 4 |
| À utiliser avec (application) | Holding funnels |
| À utiliser avec (équipement) | Funnels with an outer diameter from 50 to 120mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | 450 x 140 mm |
| Longueur (métrique) | 595 mm |