Learn More
Corning™ Plaques filtrantes FiltrEX
Les disques filtrants individuels éliminent la contamination croisée des liquides
1631.27€ - 1759.32€
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI, SBS1 |
---|---|
Format | Étalon |
Couvercle | Sans couvercle |
Membrane | PVDF hydrophile |
Array | 8 x 12 |
Code produit | Marque | Stérilité | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10601082
|
Corning™
3510 |
Non stérile | 0,25 mm |
1631.27€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10002541
|
Corning™
3511 |
Non stérile | 0,66 mm |
1759.32€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10226581
|
Corning™
3504 |
Non stérile | 0,2 μm |
1663.37€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10442012
|
Corning™
3505 |
Stérile | 0,2 μm |
1663.37€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La conception de plaque brevetée est dotée d’une armature rigide en PS vierge
- Solution idéale pour la manipulation de liquides automatisée, la centrifugation et la filtration sous vide
- La jupe large accueille facilement des étiquettes de code-barres
- Les disques de filtre individuels sont scellés dans les puits afin de garantir l’intégrité totale de chaque puits
- La conception protégeant la paillasse empêche la contamination des ouvertures de filtration inférieures tout en permettant aux plaques de reposer sur la paillasse du laboratoire
- Plaques à 96 puits pouvant accueillir en standard 350 μl par puits ; les plaques à 384 puits haut rendement sont dotées d’un volume utile de 180 μl qui simplifie la transition de protocole à partir d’un format de 96 puits
- Plusieurs milieux de filtration et tailles de pores disponibles pour répondre à une grande variété d’applications
- Membrane en PVDF hydrophile dans des tailles de pores de 0,2–0,45 μm pour une utilisation en chromatographie
- Membrane en fibre de verre dans des épaisseurs de 0,25–0,66 mm pour les purifications de PCR
- La membrane peut être utilisée pour la purification d’ADN plasmide ou le criblage à haut débit tel que les tests sur les liaisons récepteur-ligand et sur les cellules
- Dimensions standard SBS
Informations sur la commande
Les plaques stériles sont emballées dans des sachets de 5 ; 10 sachets par boîte. Les couvercles ne sont pas inclus, mais peuvent être commandés séparément.
Spécification
ANSI, SBS1 | |
Sans couvercle | |
8 x 12 | |
96 | |
Solution idéale pour la manipulation de liquides automatisée, la centrifugation et la filtration sous vide, la jupe large accueille facilement des étiquettes de code-barres | |
10/boîte |
Étalon | |
PVDF hydrophile | |
Blanc | |
Filtre | |
50/carton | |
50/carton |