Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants en latex Finedex™
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Description
- Gants en latex naturel pour une bonne flexibilité, dextérité et résistance chimique et mécanique aux détergents.
- Intérieur en coton floqué pour le confort.
- Finition en forme de losange pour saisir des objets secs et humides.
- La manchette protège l’avant-bras.
- Teneur en protéines minimale.
Spécification
Certifications/Conformité | Risques intermédiaires CE CATÉGORIE II, EN 420-2003 Normes de base CEE, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques chimiques EN 374-2003, CE Catégorie EPI 3, Numéro de certificat CE 0075/797/162/11/08/0462, Numéro d’attestation CE 0075/797/162/11/08/0462 |
Classification | Dextérité :5 |
Couleur | Jaune |
Cut Resistance Rating | 0 |
Finition externe | Diamant |
Matériau | Latex, Coton |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (métrique) | de 0,4 à 0,8 mm |
À utiliser avec (application) | Bâtiment, construction, restauration, chimie, pêche, agroalimentaire, nettoyage industriel, laboratoire, médical, pharmaceutique, imprimerie, construction navale et traitement de l’eau |